Learn More
Sulfoxyde phényl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407720 25 g Flacon en verre 25g
10616722 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10407720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130970250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 945-51-7 | C12H10OS | 202.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 945-51-7
Formule moléculaire C12H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 202.27
Numéro MDL MFCD00002085
Clé InChI JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
CID PubChem 13679
Nom IUPAC benzènesulfinylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl sulfoxide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 66.0°C to 71.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 206.0°C to 208.0°C (13.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2SO
Quantité 25 g
Beilstein 06, 300
Fieser 01,348; 17,365
Poids de la formule 202.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline