Learn More
Phényl Sulphone, TRC
Code produit 30135152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135152 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30135152 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33687025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenyl sulfone
CAS 127-63-9
Formule moléculaire C12 H10 O2 S
Quantité 25 g
Synonyme Dapsone, Benzene, 1,1′-sulfonylbis-
Formule InChI InChI=1S/C12H10O2S/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES O=S(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC Benzènesulfonylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 218.27
Poids de la formule 218.0402