Learn More
Sulfone phényl trans-bêta-styryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448487 5 g 5g
11438487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18556.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 16212-06-9 | C14H12O2S | 244.308 g/mol
Phenyl trans-beta-styryl sulfone is used as a building block for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phényl trans-bêta-styryl sulfone est utilisé comme bloc de construction pour la recherche protéomique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16212-06-9
Formule moléculaire C14H12O2S
Poids moléculaire (g/mol) 244.308
Numéro MDL MFCD00159177
Clé InChI DNMCCXFLTURVLK-VAWYXSNFSA-N
Synonyme phenyl trans-styryl sulfone, phenyl styryl sulfone, sulfone, phenyl styryl, phenyl trans-styryl sulphone, phenyl 2-phenylvinyl sulfone, benzene, 2-phenylethenyl sulfonyl, e-2-benzenesulfonyl ethenyl benzene, 1e-2-phenylvinyl sulfonyl benzene, styrylsulfonylbenzene, e-2-phenylethenyl sulphonylbenzene
CID PubChem 736143
Nom IUPAC [(E)-2-(Phénylsulfonyl)vinyl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenyl trans-beta-styryl sulfone
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 244.32
Pourcentage de pureté 98%