Learn More
Trifluoroacétate de phényle, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10185370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10185370 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10185370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309450250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl trifluoroacetate
Note relative au nom 98%
CAS 500-73-2
Couleur Incolore
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 146.0°C to 147.0°C
Point d’éclair 52°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H5F3O2
Formule linéaire CF3CO2C6H5
Indice de réfraction 1.4185 to 1.4225
Numéro MDL MFCD00039232
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.27
Synonyme phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
Clé InChI DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroacétate de phényle
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
CID PubChem 68143
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide