Learn More
Trifluoroacétate de phényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429217 25 g 25g
11419217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21304.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 500-73-2 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500-73-2
Formule moléculaire C8H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.121
Numéro MDL MFCD00039232
Clé InChI DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
CID PubChem 68143
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroacétate de phényle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl trifluoroacetate
Densité 1.276
Point d’ébullition 146°C to 147°C
Point d’éclair 52°C (127°F)
Indice de réfraction 1.423
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté 98%