Learn More
Sulfure de trifluorométhyle phényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338235 1 g 1g
11348235 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338235 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10114.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 456-56-4 | C7H5F3S | 178.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-56-4
Formule moléculaire C7H5F3S
Poids moléculaire (g/mol) 178.17
Numéro MDL MFCD00040839
Clé InChI YQQKTCBMKQQOSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl trifluoromethyl sulfide, trifluoromethylthiobenzene, trifluoromethylthio benzene, trifluoromethyl thio benzene, benzene, trifluoromethyl thio, trifluoromethyl phenyl sulfide, phenyl trifluoromethyl sulphide, pubchem10400, phenyl trifluoromethylsulfide
CID PubChem 68011
Nom IUPAC trifluorométhylsulfanylbenzène
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl trifluoromethyl sulfide
Densité 1.249
Point d’ébullition 140°C to 142°C
Point d’éclair 37°C (98°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.4655
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2043134
Poids de la formule 178.18
Pourcentage de pureté 98%