Learn More
Sulfure phénylvinylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10521081
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Nom chimique ou matériau Phenyl vinyl sulfide
Note relative au nom 97%
CAS 1822-73-7
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 94°C to 95°C (25.0 mmHg)
Point d’éclair 45°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8S
Formule linéaire C6H5SCH=CH2
Indice de réfraction 1.5877 to 1.5897
Numéro MDL MFCD00009646
Quantité 1 mL
Beilstein 06, II, 288
Gravité spécifique 1.04
Synonyme phenyl vinyl sulfide, phenylthioethene, phenyl vinyl sulphide, phenylthio ethylene, vinylthiobenzene, benzene, ethenylthio, vinyl phenyl sulfide, sulfide, phenyl vinyl, vinylsulfanyl benzene, phenyl vinyl thioether
Clé InChI GMPDOIGGGXSAPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CSC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (ethenylsulfanyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 136.21
CID PubChem 74572
Poids de la formule 136.21
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyl vinyl sulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.