Learn More
Phényl vinyle sulfone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15573429 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15573429 1 g 1g
10716832 5 g 5g
15565056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15573429 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221250010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5535-48-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5535-48-8
Formule moléculaire C8H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
Numéro MDL MFCD00007554
Clé InChI UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
CID PubChem 79664
Nom IUPAC éthénylsulfonylbenzène
SMILES C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl vinyl sulfone
Point de fusion 66.0°C to 70.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SO2CH=CH2
Quantité 1 g
Fieser 10,315; 13,335
Merck Index 15,7431
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 168.21
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenyl vinyl sulphone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl vinyl sulphone