Learn More
(Vinylsulfonyl)benzène, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452527 1 g 1g
11462527 5 g 5g
11472527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14794.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5535-48-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Phenyl vinyl sulfone is used as building blocks in the synthesis of a number of organic substances, participate in polymerization reactions, nucleophilic addition reaction, and in cycloaddition reactions. It is also used in the used in the synthesis of reactive dyes, synthesis of textile fibers, in particular cellulose fibers such as cotton and linen. Other applications in the field of medicine includes as powerful inhibitors of certain enzymatic processes. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La phényl vinyl sulfone est utilisée pour les blocs de construction dans la synthèse de nombreuses substances organiques, participe aux réactions de polymérisation, à la réaction d’addition nucléophile et aux réactions de cycloaddition. Elle est également utilisée dans la synthèse de colorants réactifs, la synthèse de fibres textiles, en particulier de fibres de cellulose telles que le coton et le lin. Dans d’autres applications du domaine médical, elle est un inhibiteur puissant de certains procédés enzymatiques. Il sʼagit dʼune importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Elle est soluble dans la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5535-48-8
Formule moléculaire C8H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
Numéro MDL MFCD00007554
Clé InChI UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
CID PubChem 79664
Nom IUPAC éthénylsulfonylbenzène
SMILES C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl vinyl sulfone
Point de fusion 67°C to 71°C
Quantité 1 g
Beilstein 1906894
Informations sur la solubilité It is soluble in most common organic solvents.
Poids de la formule 168.22
Pourcentage de pureté ≥99%