Learn More
Phényl vinyl sulfone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenyl Vinyl Sulfone |
| CAS | 5535-48-8 |
| Formule moléculaire | C8H8O2S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (Ethenylsulfonyl)benzene, Ethenyl Phenyl Sulfone, NSC 35394, URI 744, Vinylsulfonylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2 |
| SMILES | C=CS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | éthénylsulfonylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.21 |
| Poids de la formule | 168.0245 |