Learn More
Phényl vinyl sulfone, TRC
Code produit 30420709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3383301G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl Vinyl Sulfone
CAS 5535-48-8
Formule moléculaire C8H8O2S
Quantité 1 g
Synonyme (Ethenylsulfonyl)benzene, Ethenyl Phenyl Sulfone, NSC 35394, URI 744, Vinylsulfonylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMILES C=CS(=O)(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC éthénylsulfonylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
Poids de la formule 168.0245