Learn More
Phénylacétaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404040 25 g -
11452407 100 g 100g
11462407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404040 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14263.14
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120.15 g/mol
Phenylacetaldehyde is used for the preparation of fragrances and polymers like polyesters, which find application as a rate controlling additive in polymerization reactions. It is an active component of fragrances and floral scent due to its honey-like sweet character and finds application in flavored cigarettes and beverages. It is an insect attractant and utilized in blacklight trap for pests. It is also used as a building block in the synthesis of more complex chemicals, such as resmethrin. Furthermore, it is used in association with acetic anhydride and allyltrimethylsilane in three-component coupling process catalyzed by LiBF4 providing homoallylic acetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénylacétaldéhyde est utilisé pour la préparation de parfums et de polymères tels que les polyesters qui sont utilisés comme additifs pour vérifier la vitesse des réactions de polymérisation. Il s’agit d’un composant actif des parfums et du parfum floral en raison de ses douces notes de miel. Il est utilisé dans les cigarettes et les boissons aromatisées. Il s’agit d’un appât pour insectes. Il est utilisé dans les pièges à lumière noire contre les ravageurs. Il est également utilisé comme bloc de construction dans la synthèse de produits chimiques plus complexes tels que la resméthrine. De plus, il est utilisé en association avec l’anhydride acétique et l’allyltriméthylsilane dans un processus de couplage à trois composants catalysés par le LiBF4 donnant des acétates homoallyliques.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool et de l’éther diéthylique. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-78-1
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00006993
Clé InChI DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
CID PubChem 998
ChEBI CHEBI:16424
Nom IUPAC 2-phénylacétaldéhyde
SMILES O=CCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Phenylacetaldehyde
Densité 1.075
Point d’ébullition 194°C to 196°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.535
Quantité 25 g
Beilstein 385791
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,7265
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenylacetaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzeneacetaldehyde