Learn More
Phénylacétaldéhyde, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10058311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10058311 100 g Flacon en verre 100g
10292332 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10058311 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 370911000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.95€
    47.65€ / 100g
    Économisez 9.30€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-78-1
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00006993
Clé InChI DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
CID PubChem 998
ChEBI CHEBI:16424
Nom IUPAC 2-phénylacétaldéhyde
SMILES O=CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetaldehyde
Note relative au nom 98%
Acidité 5mg KOH/g max.
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0290g/mL
Point d’ébullition 193.0°C
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CHO
Indice de réfraction 1.5250 to 1.5320
Quantité 100 g
Beilstein 07, 292
Merck Index 15, 7377
Gravité spécifique 1.029
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.210g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether
Stabilisateur approx. 0.01% citric acid
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylacetaldehyde, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.