Learn More
Acide phénylacétique, 98,5%
Code produit 10795421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10795421 5 g -
10316970 500 g -
10627294 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10795421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130280050
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS : 103-82-2 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-82-2
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Clé InChI WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acide 2-phénylacétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetic acid
Point de fusion 75.0°C to 78.0°C
Densité 1.0800 g/mL
Point d’ébullition 265.0°C
Point d’éclair 132°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09, 431
Merck Index 15, 7380
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 15 g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, soluble in ether, acetone, 186 g/100 mL ethanol (20°C), 4.422 mol.s/l in chloroform (25°C), 1.842 mol.s/l in carbon tetrachloride
Poids de la formule 136.15
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement