Learn More
Acide hydrazide phénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10264750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10264750 25 g Flacon en verre 25g
10415105 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10264750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130290250
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 937-39-3 | Molecular Formula: C8H10N2O | Molecular Weight: 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 937-39-3
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00007612
Clé InChI FPTCVTJCJMVIDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetic acid hydrazide, benzeneacetic acid, hydrazide, phenylacetic hydrazide, phenylacetylhydrazine, phenylacetyl hydrazide, phenacetic acid hydrazide, 2-phenylacetyl hydrazine, phenylacetohydrazide, phenylacethydrazide, phenyl-acetic acid hydrazide
CID PubChem 70301
Nom IUPAC 2-Phénylacétohydrazide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetic acid hydrazide
Point de fusion 115.0°C to 117.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CONHNH2
Quantité 25 g
Beilstein 09, 446
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylacetic acid hydrazide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.