Learn More
Chlorure de phénylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10479630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10479630 500 g 500g
10021470 5 g 5g
10143660 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10479630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130305000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-80-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-80-0
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000729
Clé InChI VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
CID PubChem 7679
Nom IUPAC 2-phenylacetyl chloride
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetyl chloride
Note relative au nom 98%
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 94.0°C to 95.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 102°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2COCl
Indice de réfraction 1.5320 to 1.5330
Quantité 500 g
Beilstein 09,436
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 98%