Learn More
Chlorure de phénylacétyle, 98%
Code produit 11484030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484030 100 g 100g
11494030 500 g 500g
11431567 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24987.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 103-80-0 | C8H7ClO | 154,59 g/mol
Le chlorure de phénylacétyl est utilisé dans la préparation de la 1,2-diphényl-éthanone par réaction avec l’iodobenzène en utilisant le tétrafluoroborate de tétrabutymonie comme activateur de transfert de phase. Il est largement utilisé dans l’industrie chimique pour la fabrication de colorants et de produits pharmaceutiques. Il joue un rôle important dans la préparation de la pénicilline. De plus, il est utilisé pour préparer les esters pour les arômes.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le chlorure de phénylacétyle est utilisé dans la préparation de la 1,2-diphényl-éthanone par réaction avec l’iodobenzène à l’aide du tétrafluoroborate de tétrabutylammonium comme catalyseur de transfert de phase. Il est largement utilisé dans l’industrie chimique pour la fabrication de colorants et de produits pharmaceutiques. Il joue un rôle important dans la préparation de la pénicilline. De plus, il est utilisé pour préparer les esters pour les arômes.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez dans un endroit frais. Incompatible avec les amines, la plupart des métaux courants, les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-80-0
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000729
Clé InChI VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
CID PubChem 7679
Nom IUPAC chlorure de 2-phénylacétyle
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetyl chloride
Densité 1.168
Point d’ébullition 225°C
Point d’éclair 102°C (215°F)
Indice de réfraction 1.5325
Quantité 100 g
Numéro UN UN2577
Beilstein 742254
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether.
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement