Learn More
Chlorure de phénylacétyle (chlorure de benzèneacétyle), TRC
Code produit 30343775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343775 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343775 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1888005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetyl Chloride(Benzeneacetyl Chloride)
CAS 103-80-0
Formule moléculaire C8H7ClO
Quantité 5 g
Synonyme 2-Phenylacetyl Chloride, 2-Phenylethanoyl Chloride, Phenylacetic Acid Chloride, Phenylacetic Chloride, Phenylacetyl Chloride, alpha-Phenylacetyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClC(=O)Cc1ccccc1
Nom IUPAC Chlorure de 2-phénylacétyl
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Poids de la formule 154.0185