Learn More
Disulfure de phénylacétyle, TRC
Code produit 30412403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412403 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412403 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP335598100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetyl Disulfide
CAS 15088-78-5
Formule moléculaire C16 H14 O2 S2
Quantité 100 mg
Synonyme Bis(phenylacetyl) Disulfide, Di(phenylacetyl) Disulfide, PADS
Formule InChI InChI=1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
Nom IUPAC S-(2-phénylacétyl)sulfanyl 2-phényléthanethioate
Poids moléculaire (g/mol) 302.411
Poids de la formule 302.044