Learn More
Disulfure de phénylacétyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylacetyl Disulfide |
| CAS | 15088-78-5 |
| Formule moléculaire | C16 H14 O2 S2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Bis(phenylacetyl) Disulfide, Di(phenylacetyl) Disulfide, PADS |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
| SMILES | O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | S-(2-phénylacétyl)sulfanyl 2-phényléthanethioate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.411 |
| Poids de la formule | 302.044 |