Learn More
Disulfure de phénylacétyle, TRC
Codice prodotto. 30425505
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
30425505 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30425505 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP33559825MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Phenylacetyl Disulfide
CAS 15088-78-5
Formule moléculaire C16 H14 O2 S2
Quantité 25 mg
Synonyme Bis(phenylacetyl) Disulfide, Di(phenylacetyl) Disulfide, PADS
Formule InChI InChI=1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
Nom IUPAC S-(2-phénylacétyl)sulfanyl 2-phényléthanethioate
Poids moléculaire (g/mol) 302.411
Poids de la formule 302.044
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.