Learn More
Phénylacétylène, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11934461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11934461 500 g Flacon en verre 500g
10468120 25 g Flacon en verre 25g
10041830 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11934461 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152465000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-74-3
Formule moléculaire C8H6
Poids moléculaire (g/mol) 102.14
Clé InChI UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
CID PubChem 10821
Nom IUPAC Éthynylbenzène
SMILES C#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetylene
Point de fusion -44.8°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 142.0°C to 144.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C≡CH
Indice de réfraction 1.5470 to 1.5500
Quantité 500 g
Beilstein 05,511
Merck Index 15,391
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and other organic,solvents
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide