Learn More
Phénylacétylène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440103 25 g 25g
11450103 100 g -
11460103 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440103 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12139.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102.136 g/mol
Phenylacetylene is involved in the preparation of styrene by reduction using Lindlar catalyst. It is used to study the mechanism of the palladium-catalyzed phenyl acetylene oxidative carbonylation reaction. It is also used in the polymerization process to prepare polyphenylacetylene namely 1,2,4-triphenylbenzene and 1,3,5-triphenylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénylacétylène est impliqué dans la préparation de styrène par réduction à l’aide du catalyseur de Lindlar. Il est utilisé pour étudier le mécanisme de carbonylation oxydative de l’acétylène phényle catalysée par le palladium. Il est également utilisé dans le processus de polymérisation pour préparer le polyphénylacétylène, notamment le 1,2,4-triphénylbenzène et le 1,3,5-triphénylbenzène.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les halogènes, les métaux alcalins et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-74-3
Formule moléculaire C8H6
Poids moléculaire (g/mol) 102.136
Numéro MDL MFCD00008570
Clé InChI UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
CID PubChem 10821
Nom IUPAC Éthynylbenzène
SMILES C#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetylene
Point de fusion -45°C
Densité 0.93
Point d’ébullition 142°C to 144°C
Point d’éclair 27°C (81°F)
Indice de réfraction 1.548
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 605461
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3861
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylacetylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethynyl-benzene