Learn More
Phenylalanylglycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylalanylglycine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14N2O3/c12-9(11(16)13-7-10(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de la formule | 222.1004 |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |