Learn More
Oxyde de phénylarsine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427656 25 g 25g
11407656 1 g 1g
11417656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11427656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14674.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 637-03-6 | C6H5AsO | 168.03 g/mol
Phenylarsine oxide is used as a poultry coccidiostat in veterinary medicine. It is also used in a membrane-permeable protein tyrosine phosphatase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de phénylarsine est utilisé comme coccidiostat de volaille en médecine vétérinaire. Il est également utilisé dans un inhibiteur de la protéine tyrosine phosphatase perméable à la membrane.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le chloroforme, le benzène, l’éther, l’éthanol, 50:50 et le diméthylsulfoxyde : 1 M d’acide chlorhydrique (3,0 mg/ml) et de toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-03-6
Formule moléculaire C6H5AsO
Poids moléculaire (g/mol) 168.03
Numéro MDL MFCD00001990
Clé InChI BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
CID PubChem 4778
ChEBI CHEBI:75253
Nom IUPAC arsorosobenzene
SMILES O=[As]C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylarsine oxide
Point de fusion 140°C to 160°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3465
Beilstein 2935227
Merck Index 14,6949
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,chloroform,benzene,ether,ethanol,50:50 dimethyl sulfoxide:1 M hydrochloric acid (3.0mg/ml) and toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 168.03
Pourcentage de pureté 97%