Learn More
Acide phénylarsonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453334 5 g 5g
11463334 25 g 25g
11473334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11453334 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10625.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 98-05-5 | C6H7AsO3 | 202.041 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-05-5
Formule moléculaire C6H7AsO3
Poids moléculaire (g/mol) 202.041
Numéro MDL MFCD00002097
Clé InChI LVKZSFMYNWRPJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenearsonic acid, monophenylarsonic acid, arsonic acid, phenyl, unii-57f9ku116m, kyselina benzenarsonova czech, arsonic acid, as-phenyl, kyselina benzenarsonova, benzenarsonic acid, benzenearsonie acid, acmc-20ajwq
CID PubChem 7365
ChEBI CHEBI:29851
Nom IUPAC acide phénylarsonique
SMILES C1=CC=C(C=C1)[As](=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylarsonic acid
Point de fusion 158°C to 162°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3465
Merck Index 14,1067
Poids de la formule 202.04
Pourcentage de pureté 97%