Learn More
Acide phénylhydrazoformique 2-phénylhydrazide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15496798 25 g 25g
15486798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60336.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 538-62-5 | C13H12N4O | 240.266 g/mol
It is a reagent for mercury determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif pour la détermination du mercure.
Solubilité
Soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-62-5
Formule moléculaire C13H12N4O
Poids moléculaire (g/mol) 240.266
Numéro MDL MFCD00003024
Clé InChI ZFWAHZCOKGWUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diphenylcarbazone, diazenecarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, unii-5uyj4r0d5t, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide, sym-diphenylcarbazone, 5uyj4r0d5t, chembl79409, 3-hydroxy-1,5-diphenylformazan, phenyldiazenecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, 3-phenylamino-1-phenylimino urea
CID PubChem 10860
Nom IUPAC 1-anilino-3-phényliminourea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)N=NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
Point de fusion 119°C to 123°C
Quantité 25 g
Beilstein 959475
Informations sur la solubilité Soluble in acetone. Insoluble in water.
Poids de la formule 240.26