Learn More
Phenylazosalicylic Acid, TRC
Code produit 30133184
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133184 100 mg 100mg
30007919 10 mg 10mg
30003445 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133184 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP319460100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3147-53-3
Formule moléculaire C13 H10 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Synonyme 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid, Mesalazine Imp. I (EP), Phenylazosalicylic Acid
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-[(E)-phenyldiazenyl]benzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H10N2O3/c16-12-7-6-10(8-11(12)13(17)18)15-14-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
Poids de la formule 242.0691
Pourcentage de pureté >95%