Learn More
Phenylbiguanide, MedChemExpress
Code produit 16404586
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16404586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16404586 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101331
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.
Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylbiguanide
Forme physique Solid
CAS 102-02-3
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H11N5
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme N-Phenylbiguanide PBG 1-Phenylbiguanide
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (846.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(NC(NC1=CC=CC=C1)=N)=N
Poids moléculaire (g/mol) 177.21
Poids de la formule 177.21
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research