Learn More
Acide phénylboronique (95 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylboronic Acid |
| CAS | 98-80-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C6H7BO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | B-Phenylboronic Acid, Dihydroxyphenylborane, NSC 66487, Phenylboric Acid, Phenylboronic Acid, Phenyldihydroxyborane |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H |
| SMILES | OB(O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Acide phénylboronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.93 |
| Afficher plus |