Learn More
Acide phénylboronique (95 %), TRC
Code produit 30426766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426766 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426766 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP319590100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylboronic Acid
CAS 98-80-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6H7BO2
Quantité 100 g
Synonyme B-Phenylboronic Acid, Dihydroxyphenylborane, NSC 66487, Phenylboric Acid, Phenylboronic Acid, Phenyldihydroxyborane
Formule InChI InChI=1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
SMILES OB(O)c1ccccc1
Nom IUPAC Acide phénylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 121.93
Poids de la formule 122.0539
Pourcentage de pureté >95