Learn More
Acide phénylboronique, + de 98 %, peut contenir des quantités variables d’anhydride, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylboronic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 217°C to 222°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5B(OH)2 |
| Quantité | 250 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Phenylboronic acid
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenylboronic acid