Learn More
Ester de néopentylglycol d’acide phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11936151 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11936151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445500050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 5123-13-7 | C11H15BO2 | 190.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylboronic acid neopentylglycol ester
CAS 5123-13-7
Point de fusion 65°C to 67°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule moléculaire C11H15BO2
Numéro MDL MFCD05663851
Quantité 5 g
Synonyme 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzene, phenylboronic acid neopentyl glycol ester, 1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-phenyl, amtb968, fqmsnyzdfmwlgc-uhfffaoysa-n, phenylboronic acid,neopentyl ester, phenylboronic acid neopentylglycol ester, phenyl boronic acid neopentylglycol ester
Clé InChI FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)COB(OC1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane
Poids moléculaire (g/mol) 190.05
CID PubChem 11788741
Poids de la formule 190.05
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylboronic acid neopentyl glycol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.