Learn More
2-O-glucuronide de phényléphrine (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylephrine 2-O-Glucuronide |
| CAS | 1260611-56-0 |
| Formule moléculaire | C15H21NO8 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-((R)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H21NO8/c1-16-6-9(7-3-2-4-8(17)5-7)23-15-12(20)10(18)11(19)13(24-15)14(21)22/h2-5,9-13,15-20H,6H2,1H3,(H,21,22)/t9-,10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CNC[C@H](O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2cccc(O)c2 |
| Nom IUPAC | acide (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[(1R)-1-(3-hydroxyphényl)-2-(méthylamino)éthoxy]oxane-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 343.33 |
| Poids de la formule | 343.1267 |