Learn More
Phenylephrine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16488326
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488326 100 mg
16482146 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488326 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0471100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is a selective α1-adrenoceptor agonist with pKis of 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is a selective α1-adrenoceptor agonist with pKis of 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylephrine hydrochloride
CAS 61-76-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H14ClNO2
Quantité 100 mg
Synonyme (R)-(-)-Phenylephrine hydrochlorideL-Phenylephrine hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (736.49 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (490.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC([C@@H](O)CNC)=CC=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Poids de la formule 203.67
Pourcentage de pureté 99.76%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation