Learn More
Phenylephrone Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylephrone Hydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H |
| Poids de la formule | 201.056 |
| Pourcentage de pureté | >95% |