Learn More
Monohydrate de phénylglyoxal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762115 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762115 100 g Flacon en verre 100g
10674832 5 g Flacon en verre 5g
10700861 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762115 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161971000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1075-06-5 | C8H6O2·H2O | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1075-06-5
Formule moléculaire C8H6O2·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00149499
Clé InChI NBIBDIKAOBCFJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydroxyacetophenone, acetophenone, dihydroxy, dihydroxy 1-phenylethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl-ethanone, ethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl, acetophenone, 2,2-dihydroxy, alpha,alpha-dihydroxyacetophenone, dioxyacetophenone, alpha,alpha-dihydroxy-acetophenone
CID PubChem 99611
Nom IUPAC 2,2-dihydroxy-1-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylglyoxal monohydrate
Point de fusion 71.0°C to 76.0°C
Couleur Rose ou blanc à jaune
Point d’ébullition 142.0°C (125.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCHO·H2O
Quantité 100 g
Beilstein 07, 670
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre