Learn More
Acide phénylglyoxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11390144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390144 5 g 5g
11300154 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11390144 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00648.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 611-73-4 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-73-4
Formule moléculaire C8H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00002575
Clé InChI FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoylformic acid, phenylglyoxylic acid, oxophenylacetic acid, benzeneglyoxylic acid, phenylgloxylic acid, 2-phenylethanoic acid, oxo phenyl acetic acid, benzoylformate, phenylglyoxalate, phenyloxoacetic acid
CID PubChem 11915
ChEBI CHEBI:18280
Nom IUPAC Acide2-oxo-2-phénylacétique
SMILES OC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylglyoxylic acid
Point de fusion 62°C to 67°C
Densité 1.38
Point d’ébullition 147°C to 151°C (12 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 606718
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylglyoxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoylformic acid