Learn More
Phenylglyoxylic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylglyoxylic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11) |
| Poids de la formule | 150.032 |
| Pourcentage de pureté | >95% |