Learn More
Acide phénylglyoxylique, TRC
Code produit 30011382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011382 2.5 g 2.50g
30007340 10 g 10g
30003629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011382 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3275002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-73-4
Formule moléculaire C8 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 150.131
Synonyme Oxophenylacetic Acid, Glycopyrronium Bromide Imp. B (EP), Benzeneacetic acid, α-oxo- (9CI, ACI), Glyoxylic acid, phenyl- (6CI, 7CI, 8CI), α-Oxobenzeneacetic acid (ACI), 2-Oxo-2-phenylacetate, 2-Oxo-2-phenylacetic acid, 2-Oxo-2-phenylethanoic acid, Benzoylformic acid, CAA 0869, Formic acid, benzoyl-, LFC 1849, NSC 28293, Phenylgloxylic acid, Phenylglyoxylic acid, Phenyloxoacetic acid, α-Ketophenylacetic acid
Nom IUPAC Acide2-oxo-2-phénylacétique
SMILES OC(=O)C(=O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylglyoxylic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
Poids de la formule 150.032
Pourcentage de pureté >95%