Learn More
Phénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403594 50 g 50g
11413594 250 g 250g
11493584 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403594 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11246.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-63-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Phenyl hydrazine is involved in Fischer indole synthesis to prepare indoles, which find application as intermediates in the pharmaceuticals particularly for the tryptamine drug. In analytical chemistry, it is used to differentiate and separate sugars by forming phenyhydrazones. It is used as an N-protecting reagent and for cleavage of phthaloyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La phénylhydrazine est impliquée dans la synthèse d’indoles de Fischer pour la préparation d’indoles, qui trouvent une application comme agents intermédiaires dans les produits pharmaceutiques, notamment pour la tryptamine employée comme médicament. On l’utilise en chimie analytique pour différencier et séparer les sucres en formant des phényhydrazones. Il est utilisé comme réactif de protection N et pour le clivage du groupe phtaloyle.
Solubilité
Soluble dans les acides dilués.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-63-0
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00007573
Clé InChI HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
CID PubChem 7516
ChEBI CHEBI:27924
Nom IUPAC Phénylhydrazine
SMILES NNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylhydrazine
Point de fusion 18°C to 20°C
Densité 1.099 g/mL
Point d’ébullition 238°C to 241°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Indice de réfraction 1.6065
Quantité 50 g
Numéro UN UN2572
Beilstein 606080
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,7293
Informations sur la solubilité Soluble in dilute acids.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylhydrazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylhydrazine