Learn More
Chlorhydrate de phénylhydrazine (1:1), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylhydrazine Hydrochloride (1:1) |
| CAS | 59-88-1 |
| Formule moléculaire | C6 H8 N2 . Cl H |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Hydrazine','phenyl-','hydrochloride (1:1), Hydrazine','phenyl-','monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Phenylhydrazinium chloride, N-Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine monohydrochloride, Phenylhydrazinium chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Phénylhydrazine ; Chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.6 |
| Poids de la formule | 144.0454 |