Learn More
Chlorhydrate de phénylhydrazine, Fisher Chemical™
Code produit 12990484 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12990484 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12990484 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP 152 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.27€
    153.08€ / 250mL
    Économisez 64.19€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
CAS 59-88-1
Formule moléculaire C6H9ClN2
Numéro MDL MFCD00012924
Quantité 250 mL
Synonyme phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
Clé InChI JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC hydrogène phénylehydrazine chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 144.60
CID PubChem 60962
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylhydrazine hydrochloride solution. European Pharmacopoeia Ref: 1064501 (RP 152)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .