Learn More
Chlorhydrate de phénylhydrazine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367610 100 g Flacon en plastique 100g
10061780 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10367610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.95€
    62.65€ / 100g
    Économisez 12.30€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 59-88-1 | C6H9ClN2 | 144.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-88-1
Formule moléculaire C6H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 144.60
Numéro MDL MFCD00012924
Clé InChI JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
CID PubChem 60962
Nom IUPAC Phénylhydrazine ; Chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylhydrazine hydrochloride
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 250.0°C to 254.0°C
Couleur Rose-beige ou blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5NHNH2·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 15, 67
Fieser 07,284
Merck Index 15, 7404
Informations sur la solubilité (5% in H2O) Clear colorless to light yellow solution
Poids de la formule 144.61
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylhydrazine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.