Learn More
Chlorhydrate de phénylhydrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11417606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14645.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de phénylhydrazine est utilisé comme inhibiteur sélectif de la mannosidase. Il est utilisé dans l’étude de la phosphorylation de la tyrosine de la protéine Janus des tyrosines kinases dans les cellules érythroblastoï
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylhydrazine hydrochloride
CAS 59-88-1
Point de fusion ∼252°C (decomposition)
Formule moléculaire C6H9ClN2
Numéro MDL MFCD00012924
Quantité 500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3594958
Merck Index 14,7293
Synonyme phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln. and alcohol.
Clé InChI JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Phénylhydrazine ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 144.60
CID PubChem 60962
Poids de la formule 144.61
Pourcentage de pureté 99%