Learn More
Phénylhydrazine, TRC
Code produit 30011916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011916 500 g 500g
30003681 100 g 100g
18041420 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011916 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP335075500G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-63-0
Formule moléculaire C6 H8 N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Synonyme Hydrazine, phenyl-, Phenylhydrazine, Hydrazinobenzene, Monophenylhydrazine
Nom IUPAC Phénylhydrazine
SMILES NNc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylhydrazine
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
Poids de la formule 108.0687