Learn More
Diacétate de phénylhydroquinone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11419417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419417 50 g 50g
11409417 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21433.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58244-28-3
Formule moléculaire C16H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.28
Numéro MDL MFCD00145106
Clé InChI DZVDHXPXHBVBNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylhydroquinone diacetate, 2,5-diacetoxybiphenyl, biphenyl-2,5-diyl diacetate, 1,1'-biphenyl-2,5-diol diacetate, 1,1'-biphenyl-2,5-diyl diacetate, 1,1'-biphenyl-2,5-diol, diacetate, biphenyl-2,5-diol diacetate, phenylhydrochinondiacetat, phenyl hydroquinone diacetate
CID PubChem 94584
Nom IUPAC 5-(acetyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-yl acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(OC(C)=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylhydroquinone diacetate
Point de fusion 67°C to 70°C
Quantité 50 g
Beilstein 2383464
Poids de la formule 270.29
Pourcentage de pureté 98%