Learn More
Bromure de phénylmagnésium, solution 1,6M dans du CPME, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12635017 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12635017 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
12625017 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12635017 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445968000
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-58-3 | C6H5BrMg | 181.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-58-3 , 5614-37-9
Formule moléculaire C6H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 181.32
Numéro MDL MFCD00000038
Clé InChI ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
CID PubChem 66852
Nom IUPAC bromo(phenyl)magnesium
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylmagnesium bromide
Point d’éclair −1°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C6H5MgBr
Quantité 800 mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 181.31
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylmagnesium bromide, 1.6M solution in CPME
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.