Learn More
Bromure de phénylmagnésium, 3 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410938 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15410938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54729.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de phénylmagnésium est le réactif approprié utilisé pour la synthèse des poly(3-alkylthiophène)s régioréguliers à extrémité fonctionnalisée. Il peut être utilisé pour la synthèse de 1,3,3-triméthyl-6-phényl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, 6-benzyl-1,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylmagnesium bromide
CAS 100-58-3
Formule moléculaire C6H5BrMg
Formule linéaire C6H5MgBr
Numéro MDL MFCD00000038
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC bromo(phenyl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 181.32
CID PubChem 66852
Poids de la formule 181.31
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3 M dans 2-MeTHF