Learn More
Bromure de phénylmagnésium, 3 M dans éther, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15472967 100 mL 100mL
15482967 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087326.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif de Grignard
Grignard reagent Phenylmagnesium bromide is an important reagent called as Grignard reagent used in the synthesis of organic and oraganometallic reactions. It is used to prepare phenyl aryl sulphides, sulphoxides, and sulphones. It acts as a strong acid and Lewis acid and undergoes addition reaction with many unsaturated functional groups. It is involved in the synthesis of end-functionalized regioregular poly(3-alkylthiophene)s, 1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, o-substituted benzophenones and 6-benzyl-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol. In addition to this, it is used for the monalkylation of primary amines to get secondary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-58-3
Formule moléculaire C6H5BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 181.32
Numéro MDL MFCD00000038
Clé InChI ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
CID PubChem 66852
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylmagnesium bromide
Couleur Jaune à marron
Densité 1.14 g/mL
Odeur Ether-like
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive; May form a Precipitate
Informations sur la solubilité Miscible with terahydrofuran.
Nom IUPAC bromo(phenyl)magnesium
Poids de la formule 181.31
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M in ether
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenylmagnesium bromide, 3M in ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether, Phenylmagnesium bromide